Få mere at vide
Gibco™ Modificeret IMEM (Improved Minimum Essential Medium), med L-glutamin, uden gentamicinsulfat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10164713
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10164713
Brand: Gibco™ A1048901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier.
Minimum Essential Medium (MEM) er et af de mest almindeligt anvendte af alle cellekulturmedier. MEM kan bruges med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7, fibroblaster og primære rotteastrocytter. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette MEM er ændret som følger:
Med: L-glutamin, prolin, natriumpyruvat, zink, phenolrød
Uden: Gentamycin, HEPES, Insulin
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ Richters MEM er en modificeret formulering af Eagle's MEM, der indeholder jern, zink, putrescin, fedtsyrer og gentamycin. Richters modifikation omfatter også meget høje koncentrationer af både cholinchlorid og i-Inositol. Dette produkt blev yderligere modificeret med L-glutamin og uden gentamicinsulfat.
Produktanvendelse
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Gibco™ MEM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver MEM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco Richters MEM er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEM (Minimum Essential Medium)
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Zink
Uden tilsætningsstoffer Ingen Gentamicin, Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2– 8 °C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato