Få mere at vide
Gibco™ MEMα , GlutaMAX™ Supplement, ingen nukleosider
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919854
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. 12549089
Brand: Gibco™ 32561037
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller.
Minimum Essential Medium (MEM)α anvendes i vid udstrækning til pattedyrcellekultur samt selektion for transficerede DHFR-negative celler. MEMα kan anvendes med en række forskellige suspensioner og adhærente pattedyrceller, herunder keratinocytter, primære rotteastrocytter og humane melanomceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ MEMα modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne MEMα ændres som følger:
Med: Phenol Rød, GlutaMAX™
Uden: Ribonukleosider, Deoxyribonukleosider
Den komplette formulering er tilgængelig.
Gibco™ MEMα er en modifikation af Minimum Essential Medium (MEM), der indeholder ikke-essentielle aminosyrer, natriumpyruvat, liponsyre, vitamin B 12 , biotin og ascorbinsyre. MEMα er tilgængelig uden nukleosider til brug som et selektionsmedium for DG44 og andre DHFR-negative celler. Gibco™ MEMα med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. Dette produkt er lavet med Earles salte.
MEMα indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor MEMα kræver tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). MEMα bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje HeLa, BHK-21, 293, HEP-2, HT-1080, MCF-7 og fibroblaster
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype MEMα (Minimum essentielt mediumα )
Serum niveau Standard serumtilskud
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Lav glukose, GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen ribonukleosider, Ingen deoxyribonukleosider
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.