Få mere at vide
Gibco™ Medium 199, Earle's Salts
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919866
Mængde:
10 x 500 ml
Pakningsstørrelse:
5000ml
Artikelnummer. 11554426
Brand: Gibco™ 31150030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler.
Medium 199 blev oprindeligt udviklet til ernæringsundersøgelser af kyllingeembryofibroblaster. Det har bred artsanvendelse, især til dyrkning af ikke-transformerede celler. Medium 199 er meget udbredt i virologi, vaccineproduktion og in vitro- dyrkning af primære eksplantater af musepancreas-epitel og rottelinsevæv. Vi tilbyder en række af Gibco™ Medium 199 modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Dette Medium 199 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
Uden: HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder Medium 199 unikke komponenter, herunder adenin, adenosin, hypoxanthin, thymin og yderligere vitaminer. Medium 199 fås med Earle's salte til brug i en CO 2 inkubator, eller med Hanks' salte til brug uden CO 2 .
Medium 199 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Medium 199 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L) og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Rotteepitel
Celletype Kyllingeembryofibroblaster, musebukspytkirtelepitel, rottelinsevæv
Koncentration 1X
Form Væske
Produkttype Medium 199
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 500 ml
Osmolalitet 290 - 310 mOsm/kg
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys.
Forsendelsesbetingelser: Ambient.
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato.
Kulturmiljø CO2
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.