Få mere at vide
Gibco™ McCoy's 5A (modificeret) medium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919911
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15410604
Brand: Gibco™ 16600082
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
McCoy's 5A (modificeret) Medium er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv.
McCoy's 5A (modificeret) Medium er et generelt medium, der understøtter udbredelsen af mange typer primære celler, etablerede cellelinjer og eksplantater fra biopsivæv. Dette medium vil understøtte væksten af primære pattedyrceller afledt af normal knoglemarv, hud, milt, nyre, lunge, rotteembryoner og andet væv.
Denne McCoy's 5A er modificeret som følger:
Med: Høj glukose, L-glutamin, Bacto-pepton, Phenol Red
Uden: Natriumpyruvat, HEPES
Den komplette formulering er tilgængelig.
Brug af McCoys 5A (modificeret) medium
Dr. Thomas McCoy formulerede oprindeligt McCoys 5A-medium som en modifikation af Basal Medium 5A. I modsætning til andre medier indeholder McCoy's 5A reduktionsmidlet glutathion, bactopepton og et højt niveau af glucose. Dette produkt inkluderer også Dr. Hsu's tilføjelse af Hanks' salte for at muliggøre brug uden for en CO 2 inkubator. McCoy's 5A (modificeret) Medium kræver serumtilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). McCoy's 5A (modificeret) Medium bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (2,2 g/L), og kræver derfor et 5 10% CO –2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Rottefibroblaster
Celletype Biopsivæv
Klassifikation Animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype McCoys 5A modificerede medium
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, Glutamin, Fenolrød, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato