Få mere at vide
Gibco™ Startsæt til lungekræftcellekultur, Europa
Artikelnummer. 17132229
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17132229 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 17132229 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A3518501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Giver forskere en bekvem pakke af reagenser til dyrkning og transfektion af kræftcelletyper, der ofte bruges i kræftforskning.
  • Gibco Cancer Cell Culture Starter kits giver forskerne en praktisk pakke af reagenser til dyrkning og transfektion af cancercelletyper, der ofte bruges i cancerforskning. Cancer Cell Culture Starter-sæt er i øjeblikket tilgængelige til bryst-, lunge-, prostata- og leverkræftceller.
  • Hvert startsæt indeholder følgende produkter til kræftcellekultur og transfektion: Basalmedier, føtalt bovint serum, Penicillin-streptomycin, TrypLE Express enzym, Lipofectamine 3000 Transfektionsreagens, Opti-MEM jeg
  • Cancer Cell Culture Starter kits indeholder de mest almindeligt anvendte reagenser til at hjælpe dig med at starte din cancercellekultur hurtigt og opnå succesfulde transfektioner, baseret på en gennemgang af hundredvis af cancerforskningspublikationer, hvor følgende cellelinjer blev brugt: Prostatakræft: DU145, PC-3, LNCaP, Lungekræft: A549, NCI-H975, PC-14, NCI-H1299, Brystkræft: MCF-7, MDA-MB-231, T-47D, BT-474, leverkræft: Hep G2, Hep 3B
  • Cancer Culture Starter kits inkluderer også en foreslået protokol for dyrkning, dissociation (cellepassage) og transfektion af de mest offentliggjorte cancercellelinjer. Opnå ro i sindet, og start hurtigt dine eksperimenter med disse startsæt, hvis komponenter også kan købes separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Kræftceller
Produkttype Kulturstartsæt
Sterilitet Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Mængde 1 sæt
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd- eller tøris
Format Sæt
Indhold og opbevaring •RPMI 1640 medium, med GlutaMAX Supplement (opbevares ved –2 °8 C)
• Føtalt bovint serum, kvalificeret, One Shot™ format, EU-godkendt Sydamerika oprindelse (opbevares ved -5 til -°30 C)
• Penicillin-streptomycin (10.000 U/mL) (opbevares ved -5 til -°30 C)
• TrypLE Express Enzyme (1X), ingen phenolrød (opbevares ved stuetemperatur)
• Lipofectamine 3000 transfektionsreagens (opbevares ved 2 –8 °C)
• Opti-MEM I Reduceret Serum Medium (opbevares ved 2 –8 °C)