Få mere at vide
Gibco™ Leibovitz's L-15 Medium, pulver
Beskrivelse
Kræver
Supplering
Leibovitz's L-15 Medium understøtter væksten af HEP-2 abenyreceller og primære eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv. L-15 er bufret af fosfater og frie base aminosyrer i stedet for natriumbicarbonat. Dette medium er designet til at understøtte cellevækst i miljøer uden CO 2 -ækvilibrering.
Denne L-15 er modificeret som følger:
Med: Galactose, phenolrød, L-glutamin, natriumpyruvat
uden: Glucose, HEPES, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
L-15 indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-10 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). Pulverformer af Gibco™ L-15 cellekulturmedium kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | HEP-2 abenyreceller |
| Celletype | Eksplantater af embryonalt og voksent menneskeligt væv |
| Klassifikation | Animalsk oprindelse |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Leibovitz's L-15 Medium |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Med tilsætningsstoffer | Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat, Galaktose |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glukose, Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.