Få mere at vide
Gibco™ Fåreserum, New Zealand oprindelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11530516
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11530516 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11530516 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 16070096
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Gibco™ sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke assays, hvilket tjener forskeres tillid med ensartet kvalitet og prisvindende support, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
Gibco™ sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke assays, hvilket tjener forskeres tillid med ensartet kvalitet og prisvindende support, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav.
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: New Zealand
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Får/får
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Fåreserum
Mængde 500 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Sterilfiltreret
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Kun til forskningsbrug eller videre fremstilling. Serum- og blodproteiner er ikke til direkte administration til mennesker eller dyr.