Få mere at vide
Gibco™ Lab Armor™ Beads
Mængde:
Volumen: 4 l
Volumen: 8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Bevarer ensartet temperatur bedre end vand ved at overføre varme langsommere
- Kan forblive altid tændt og klar til brug
- Flasker og rør forbliver på plads uden behov for stativer, vægte og flydere
- Fjerner behovet for vedligeholdelse af vandbad såsom tømning, rengøring og genopfyldning af bad
- Eliminerer risikoen for kontaminering fra stående vand i vandbad
- Der kommer ingen kondens omkring hætter og inkubationsflasker, der fjernes fra tørbadet
- Miljøvenligt alternativ til vand
- Mere energieffektivt end vand
- Trækker mindre energi, når den køres ved 37 og 65°C
- Fremstillet af genanvendeligt materiale, der kan rengøres med ethanol, hvilket fjerner behovet for bakteriedræbende midler til vandbad, der kan skade miljøet
- Opbevares ved 15 til 30°C (forsendes under omgivende forhold)
Tekniske data
Tekniske data
| Perletype | Reflekterende, inert, glat |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 15 – 30 °C Forsendelsesbetingelser: Omgivende forhold |
| Kapacitet (metrisk) | 4 L |
| Temperaturområde | -80 °C til +180 °C |
| Type | Perle |
| Grønne funktioner | Energieffektiv |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | Volumen: 4 l |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Diameter (metrisk) | 5 mm poly-disperse |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 4-Nitrobenzoyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
- MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Nitrobenzoyl chloride