Få mere at vide
Gibco™ Lab Armor™ Beads
Artikelnummer. 10120988
Skift visning
Mængde:
Volumen: 4 l
Volumen: 8 l
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10120988 Volumen: 4 l Hver
10612160 Volumen: 8 l Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10120988 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1254301
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Små, uensartede metalperler bestående af tør, metallisk termisk legering til brug i vandbade designet til at erstatte vand i et vandbad eller is i en isspand.
  • Bevarer ensartet temperatur bedre end vand ved at overføre varme langsommere
  • Kan forblive altid tændt og klar til brug
  • Flasker og rør forbliver på plads uden behov for stativer, vægte og flydere
  • Fjerner behovet for vedligeholdelse af vandbad såsom tømning, rengøring og genopfyldning af bad
  • Eliminerer risikoen for kontaminering fra stående vand i vandbad
  • Der kommer ingen kondens omkring hætter og inkubationsflasker, der fjernes fra tørbadet
  • Miljøvenligt alternativ til vand
  • Mere energieffektivt end vand
  • Trækker mindre energi, når den køres ved 37 og 65°C
  • Fremstillet af genanvendeligt materiale, der kan rengøres med ethanol, hvilket fjerner behovet for bakteriedræbende midler til vandbad, der kan skade miljøet
  • Opbevares ved 15 til 30°C (forsendes under omgivende forhold)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Perletype Reflekterende, inert, glat
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 – 30 °C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende forhold
Kapacitet (metrisk) 4 L
Temperaturområde -80 °C til +180 °C
Type Perle
Produktlinje Gibco
Mængde Volumen: 4 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Diameter (metrisk) 5 mm poly-disperse
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nitrobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrobenzoyl chloride