Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin
Artikelnummer. 12569079
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
12569079 100 g 100g
10545294 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12569079 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21051024
L-Glutamin er en aminosyre, der kræves til cellekultur
L-glutamin deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkere, glutathion, L-glutamat, andre aminosyrer og bruges i proteinsyntese og glukoseproduktion. L-glutamin er i modsætning til de fleste andre aminosyrer ikke stabil i opløsning. Den hastighed, hvormed denne nedbrydning forløber, er en funktion af tid, temperatur og pH.
  • L-glutamin (ikke-sterilt) pulver bør fremstilles som en filtersteriliseret stamopløsning på 200 mM (eller lignende) i destilleret vand
  • Optimal koncentration at bruge afhænger af celletypen og mediet, der bruges til at dyrke cellerne, men falder generelt i området fra 2 til 6 mM
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15– °30 C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Form Pulver
Produkttype L-glutamin
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Glutamin
Renhed eller kvalitetsklasse USP Grad
Mængde 100 g