Få mere at vide
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Artikelnummer. p-4919250
Mængde:
20 ml
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
20ml
Artikelnummer. 15430614
Brand: Gibco™ 25030149
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Klar-til-brug stamopløsning, der fungerer som et cellekulturtilskud
Gibco L-Glutamine is a ready-to-use amino acid supplement for cell culture. L-glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. Unlike most other amino acids, L-glutamine is not stable in solution with a rate of degradation dependent upon time, temperature, and pH. The optimal concentration depends upon the cell type and medium used to culture the cells, but generally falls in the range of 2–6 mM.
L-Glutamin er en aminosyre, der er nødvendig for cellekultur. L-Glutamin deltager i dannelsen af purin- og pyrimidinnukleotider, aminosukkere, glutathion, L-glutamat og andre aminosyrer, såvel som i proteinsyntese og glukoseproduktion. I modsætning til de fleste andre aminosyrer er L-glutamin ikke stabil i opløsning. Den hastighed, hvormed nedbrydningen skrider frem, er en funktion af tid, temperatur og pH.
  • Optimal koncentration afhænger af den celletype og det medium, der bruges til at dyrke cellerne, men falder generelt i området fra 2 til 6 mM
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Paisley, Skotland, Storbritannien, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standard
Bioproduktion, cellekultur, kloning, pattedyrcellekultur, transformation, viral vaccineproduktion
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Glutamine
pH 5 til 6
Mængde 20 ml
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 100X
Fysisk form Væske
Forsendelsestilstand Tøris