Få mere at vide
Gibco™ Kanamycinsulfat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4918406
Mængde:
5 g
25 g
100 ml
Form:
Pulver
Væske
Pakningsstørrelse:
100ml
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15470594
Brand: Gibco™ 15160054
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vandopløseligt antibiotikum oprindeligt renset fra bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Et vandopløseligt antibiotikum oprindeligt renset fra bakterien Streptomyces kanamyceticus
  • Kanamycin virker ved at binde sig til 30S-underenheden af det bakterielle ribosom og hæmme proteinsyntesen i modtagelige bakterier
  • Gibco™ Kanamycin er effektivt mod en lang række gram-negative og nogle gram-positive bakterier
  • Det bruges til forebyggelse af bakteriel kontaminering af cellekulturer
  • Leveret som en 10 mg/ml stamopløsning er den anbefalede arbejdskoncentration for cellekultur 100μ g/ml
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, der er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
  • Opbevares ved -5 °C til -20 °C
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Frossen
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen
Koncentration 100 X, 10 mg/mL
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Til brug med (applikation) Bakterieudvælgelse
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Tøris
compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H372-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Kanamycin sulphate