Få mere at vide
Gibco™ Insulin-transferrin-selen-natriumpyruvat (ITS-A) (100X)
Artikelnummer. 12067589
Skift visning
Mængde:
10 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12067589 10 ml 10ml
1 options
Artikelnummer. 12067589 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 51300044
Et basalt mediumtilskud til at reducere mængden af føtalt bovint serum (FBS), der er nødvendigt for at dyrke celler
  • Anvendes til adhærente cellekulturer
  • Oprindeligt brugt med RPMI 1640 og Minimum Essential Medium (MEM), bruges ITS-A nu rutinemæssigt sammen med andre basale medier for at understøtte en lang række celletyper i nærvær af 2 til 4 % FBS
  • Insulin fremmer glucose og aminosyreoptagelse, lipogenese, intracellulær transport og syntesen af proteiner og nukleinsyrer
  • Transferrin er en jernbærer, og det kan også hjælpe med at reducere toksiske niveauer af iltradikaler og peroxid
  • Selenit er en cofaktor for glutathionperoxidase og andre proteiner og bruges som antioxidant i medier
  • Natriumpyruvat er en forløber for aminosyrer, fedtsyrer og kolesterol; det er et vigtigt mellemprodukt i mange biosyntetiske veje
  • Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, beliggende i Grand Island, New York, registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og certificeret til ISO 13485 standarder
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2 til °8 C
Forsendelsesbetingelser: Ambient
Holdbarhed: 18 måneder fra fremstillingsdatoen
Celletype Pattedyrceller
Koncentration 100 X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Produkttype Transferrin
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen fenolrød
Mængde 10 ml