Få mere at vide
Gibco™ IMDM, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919860
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12539089
Brand: Gibco™ 31980030
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller.
IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium) er velegnet til hurtigt prolifererende, højdensitetscellekulturer, herunder Jurkat-, COS-7- og makrofagceller. Vi tilbyder en række IMDM-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne IMDM er ændret som følger:
Med:GlutaMAX™ , Phenol Rød
Uden:α -thioglycerol, 2-mercaptoethanol
Den komplette formulering er tilgængelig.
Bruger IMDM
IMDM, en modifikation af Dulbeccos Modified Eagle Medium, inkluderer selen samt yderligere aminosyrer og vitaminer. Derudover mangler dette unikke medium jern, hvor kaliumnitrat erstatter jernnitrat. IMDM med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format. IMDM indeholder ingen proteiner, lipider eller vækstfaktorer. Derfor kræver IMDM tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). IMDM bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (3,024 g/L), og kræver derfor et 5 10% –CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje Jurkat-, COS-7- og makrofagceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype IMDM (Iscove's Modified Dulbecco's Medium)
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Høj glukose, GlutaMAX, HEPES, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingenα - Thioglycerol, Ingen 2-Mercaptoethanol
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
In vitro diagnostisk