Få mere at vide
Gibco™ Hybridoma-SFM
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924977
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
Artikelnummer. 11570416
Brand: Gibco™ 12045084
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Specielt udviklet til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Hybridoma-SFM er et serumfrit, meget lavt proteinindhold (< 20μ g/mL) medium specifikt udviklet til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion
  • Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Hybridoma-SFM giver høj celletæthed og IgG-produktion
  • Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
  • Hybridoma-SFM er et komplet medie, der er klar til brug, uden behov for tilskud
  • Opbevares ved 2 °C til 8 °C, beskyttet mod lys
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Hybridomer
Klassifikation Lavt proteinindhold, Serumfri
Form Væske
Produkttype Serumfrit medium (SFM)
Serum niveau Serumfri
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8 °C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Stuetemperatur
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen