Få mere at vide
Gibco™ Heste Serum, New Zealand oprindelse
Gibco™ sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke assays, hvilket tjener forskeres tillid med ensartet kvalitet og prisvindende støtte.
224.00 DKK - 968.00 DKK
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser :≤ -10 °C, Forsendelsesbetingelser : Frosset |
---|---|
Arter | Hest/hest, hest |
Alder | Voksen |
Oprindelsesland | New Zealand |
Form | Væske |
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | Brand | Mængde | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
11520516
![]() |
Gibco™
16050130 |
100 mL |
224.00 DKK
100ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
11510516
![]() |
Gibco™
16050122 |
500 mL |
968.00 DKK
500ml |
Venligst log indfor at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag! | |||||
Beskrivelse
Gibco™ sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke assays, hvilket tjener forskeres tillid med ensartet kvalitet og prisvindende støtte, der hjælper med at opfylde dine forskningsbehov og budgetkrav
- Sera Kategori: Specialitet
- Oprindelse: New Zealand
- EIA testet (negativt) serum fra en donorbesætning
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
Tekniske data
Opbevaringsbetingelser :≤ -10 °C, Forsendelsesbetingelser : Frosset | |
Voksen | |
Væske | |
Standard (sterilfiltreret) |
Hest/hest, hest | |
New Zealand | |
Heste serum | |
Frosset |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.