Få mere at vide
Gibco™ Hesteserum, varmeinaktiveret, New Zealandsk oprindelse
Artikelnummer. p-4921463
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
Artikelnummer. 11540636
Brand: Gibco™ 26050070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
EIA testet (negativt) serum fra en donorbesætning
  • Gibco sera tilbyder fremragende værdi for grundlæggende cellekultur, specialforskning og specifikke analyser
  • Det har opnået forskernes tillid med ensartet kvalitet og prisvindende støtte
  • Hjælper med at opfylde forskningsbehov og budgetkrav
  • EIA testet (negativt) serum fra en donorbesætning
  • Sendes frossen, opbevares kl< 10 °C
  • Sera Kategori: Specialitet
  • Oprindelse: New Zealand
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser :≤ -10 °C, Forsendelsesbetingelser : Frosset
Arter Hest/hest, hest
Oprindelsesland New Zealand
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 100 ml
Serum behandling Varme-inaktiveret
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Forsendelsestilstand Frosset
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.