Få mere at vide
Gibco™ HBSS, ingen calcium, ingen magnesium, ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4924954
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12549069
Brand: Gibco™ 14175095
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering.
Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne HBSS er ændret som følger:
Med: Glukose
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Farve Klar
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 6.7 - 7.8
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Hanks balancerede salt
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270 - 295 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.