Få mere at vide
Gibco™ HBSS, calcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15420614
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15420614 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15420614 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 24020117
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociering, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne HBSS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium, Glucose, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Forskellige cellekulturapplikationer; Såsom vask af celler før dissociation; Transport af celler eller vævsprøver; Fortynding af celler til tælling; og forberedelse af reagenser
pH 6.7 - 7.8
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Hanks balancerede salt
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 270 - 305 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.