Få mere at vide
Gibco™ HBSS (10X), ingen calcium, ingen magnesium, ingen phenolrød
Beskrivelse
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne HBSS er ændret som følger:
Med: Glukose
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Red, Natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Koncentrerede former for Gibco™ HBSS kræver tilsætning af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) |
| Koncentration | 10 X |
| Til brug med (applikation) | Forskellige cellekulturapplikationer; Såsom vask af celler før dissociation; Transport af celler eller vævsprøver; Fortynding af celler til tælling; og forberedelse af reagenser |
| pH | 5.8 - 6.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | Hanks balancerede salt |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.