Få mere at vide
Gibco™ HBSS (10X), calcium, magnesium, ingen phenolrød
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12519069
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 12519069
Brand: Gibco™ 14065056
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller vævsprøver, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Koncentrerede former for Gibco™ HBSS kræver tilsætning af natriumbicarbonat, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokollen for detaljer).
Vi tilbyder en række af Gibco™ HBSS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer.
Denne HBSS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium, Glucose
Uden: phenolrød, natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hanks' Balanced Salt Solution (HBSS)
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Forskellige cellekulturapplikationer; Såsom vask af celler før dissociation; Transport af celler eller vævsprøver; Fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser
pH 4.4 - 4.7
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 mL
Løsningstype Hanks balancerede salt
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 2700 - 3070 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.