Få mere at vide
Gibco™ HAT-tillæg (50X)
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Beskrivelse
- Flydende blanding af natriumhypoxanthin (5 mM), aminopterin (20 μM) og thymidin (0,8 mM)
- Hypoxanthin og thymidin leverer præformede puriner og pyrimidiner til DNA-syntese af hybridomer via redningsvejen, der anvender HGPRT bidraget fra den fusionerede miltcelle
- Aminopterin, en folinsyreantagonist, hæmmer de novo nukleosidbiosyntesevejen
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser : -5 til -°20 C Forsendelsesbetingelser : Tøris Holdbarhed : 14 måneder fra fremstillingsdato |
| Celletype | Pattedyrceller |
| Koncentration | 50 X |
| Form | Væske |
| Produkttype | HT Supplement |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| pH | 6 til 8 |
| Mængde | 100 ml |
| Forsendelsestilstand | Tøris |