Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding, pulver
Artikelnummer. p-4919907
Click to view available options
Mængde:
50 l
10 x 1 l
Unit Size:
Hver
Pakke med 10
Product Code. 15480604
Brand: Gibco™ 21700075
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Ham's F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
uden: Natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Order Info
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Compliance
Gibco F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Form Pulver
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Sterilitet Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 1 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Show More Show Less
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.