Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding, pulver
Artikelnummer. 10472882
Skift visning
Mængde:
50 l
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10472882 50 l Hver
15480604 10 x 1 l Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10472882 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 21700018
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Ham's F-12 er modificeret som følger:
Med: L-glutamin, phenolrød
uden: Natriumbicarbonat
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH. Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Gibco F-12 er fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Primære rotteastrocytter
Form Pulver
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Med tilsætningsstoffer Glutamin, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES, Ingen natriumbicarbonat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco
Mængde 50 l
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 2-8° C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende
Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen
Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.