Få mere at vide
Gibco™ Skinke F-12 næringsstofblanding, GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919859
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 15344967
Brand: Gibco™ 31765035
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Supplering
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler.
Ham's F-12 Næringsstofblanding (F-12) er designet til serumfri enkeltcellet udpladning af kinesisk hamster ovarie (CHO ) celler. F-12 er siden blevet brugt til serumfri vækst af CHO kulturer samt serum-suppleret vækst af andre pattedyrceller, herunder chondrocytter og rotteprostata-epitelceller. Vi tilbyder en række af Gibco™ F-12-modifikationer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne Ham's F-12 er modificeret som følger:
Med:GlutaMAX™ , Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Sammenlignet med andre basale medier indeholder F-12 et bredere udvalg af komponenter, herunder zink, putrescin, hypoxanthin og thymidin. Serumfri vækst af CHO celler i F-12 har ført til en række forbedrede formuleringer. Gibco™ F-12 med GlutaMAX™ supplement minimerer giftig ammoniakopbygning og forbedrer cellelevedygtighed og vækst i et brugervenligt format.
Gibco™ F-12 indeholder ingen proteiner eller vækstfaktorer. Derfor kræver F-12 tilskud, almindeligvis med 10 % føtalt bovint serum (FBS). F-12 bruger et natriumbicarbonatbuffersystem (1,176 g/L) og kræver derfor et 5-10 % CO 2 miljø for at opretholde den fysiologiske pH.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Cellelinje CHO, COS-7 og rotte prostata epitelceller
Celletype Primære rotteastrocytter
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 1 X
Form Væske
Produkttype Skinke F-12 næringsstofblanding
Sterilitet Sterilfiltreret
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Med tilsætningsstoffer GlutaMAX, Fenolrød, Natriumpyruvat
Uden tilsætningsstoffer Ingen HEPES
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 500 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: 2-8° C. Beskyt mod lys
Forsendelsesforhold: Omgivende
Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer. Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning. Til in vitro diagnostisk brug.