Få mere at vide
Gibco™ GlutaMAX™ Supplement
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4919233
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. 13462629
Brand: Gibco™ 35050061
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Gibco GlutaMAX Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden.
Gibco GlutaMAX Supplement is an L-alanyl-L-glutamine dipeptide alternative to L-glutamine that exhibits increased stability, leading to improved cell health. L-Glutamine is an amino acid required in cell culture for the formation of purine and pyrimidine nucleotides, amino sugars, glutathione, L-glutamate, and other amino acids, as well as in protein synthesis and glucose production. GlutaMAX Supplement is suitable for adherent and suspension culture of mammalian cells, with no adaptation required. It is formulated as a 200 mM L-alanyl-L-glutamine dipeptide in 0.85% NaCl.
Gibco GlutaMAX Supplement er et alternativ til L-glutamin, med øget stabilitet, der forbedrer cellesundheden. GlutaMAX Supplement er velegnet til både adhærent og suspensionskultur af pattedyrsceller uden behov for tilpasning. GlutaMAX Supplement tilbydes som et 200 mM L-alanyl-L-glutamin dipeptid i 0,85 % NaCl. GlutaMAX Supplement er også inkluderet i en række forskellige medieformuleringer. Sammenlignet med L-glutamin, GlutaMAX Supplement:
• Minimerer ophobning af giftig ammoniak
• Forbedrer cellernes levedygtighed og vækst
• Forbliver stabil over en lang række temperaturer
. Minimerer ophobning af giftig ammoniak I
modsætning til L-glutamin nedbrydes GlutaMAX Supplement ikke spontant til dannelse af ammoniak. I stedet spalter celler dipeptidbindingen for at frigive L-glutamin efter behov. Dette system forhindrer affaldsopbygning og opretholder en frisk forsyning af L-glutamin under langtidsdyrkning.
Forbedrer cellelevedygtighed og vækst Kulturer
med lavere niveauer af ammoniak viser forbedret cellelevedygtighed. Derudover er dyrkningsforholdene mere kontrollerede på grund af den konsekvente koncentration af GlutaMAX Supplement, som ikke er mulig med L-glutamin.
Forbliver stabilt over en lang række temperaturer.
GlutaMAX Supplement er stuetemperaturstabilt og klar til brug. GlutaMAX Supplement bevarer fuld funktionalitet i 24 måneder ved stuetemperatur, 2 til 8 °C eller -5 til -30 C °for bekvem opbevaring og håndtering. GlutaMAX Supplement er endda stabilt ved 37 °C i en uge eller mere.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 °C til °30
C Alternative opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C og °2 C til 8 °C
Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur
Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Pattedyrceller
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse
Koncentration 100X
Kultur Type Pattedyrcellekultur
Form Væske
Produkttype GlutaMax
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Klinisk forskning, translationel forskning
Grønne funktioner Bæredygtig emballage
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 430 til 490 mOsm/kg
pH 5 til 6
Produktlinje Gibco , GlutaMAX
Mængde 100 ml
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Kilde Fri for animalsk oprindelse