Få mere at vide
Gibco™ Puromycin dihydrochlorid
Beskrivelse
Puromycin virker ved at hæmme peptidyloverførsel på både prokaryote og eukaryote ribosomer; resistens tildeles ved ekspressionen af pac -genet.
- Anvendes i cellebiologi som selektionsantibiotikum i pattedyrcellekultursystemer
- Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,2 –til 5,0 μg/ml
- Kan være giftig for eukaryote celler i koncentrationer så lave som 1 μg/ml
- Leveres med 10 mg/ml i 20 mM HEPES-buffer (pH 7,2 7,–5)
Cellekultur, Kloning, Drosophila S2 Cellekultur, Insektcellekultur, Pattedyrcellekultur, Selektion, Sf9& Sf21 Cellekultur, Transfektion, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: -5 til -°20 C Forsendelsesbetingelser: Frossen Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Celletype | Eukaryote celler, prokaryote celler |
| Koncentration | 10 mg/mL |
| Kultur Type | Pattedyrcellekultur, insektcellekultur |
| Form | Væske |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Sterilt filtreret |
| Med tilsætningsstoffer | HEPES |
| Til brug med (applikation) | Eukaryot selektion⁄Generering af stabile cellelinjer |
| Produktlinje | Gibco |
| Vis mere |