Få mere at vide
Gibco™ Blasticidin S HCl (10 mg/ml)
Artikelnummer. 10166793
Skift visning
Mængde:
20 ml
10 x 1 ml
Pakningsstørrelse:
10ml
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10166793 20 ml Hver
12172530 10 x 1 ml 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10166793 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1113902
Det væsentligste til cellekultur
Brug rabatkode 27976
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Selektivt antibiotikum i koncentrationsområdet 50G –100 g/μml
Blasticidin S er et nukleosid-antibiotikum, der er isoleret fra Streptomyces griseochromogenes. Det er en potent inhibitor af proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler. Blasticidin S virker hurtigt ved at hæmme ribosomets dannelse af peptidbindinger.
  • Anvendes til forebyggelse af kontaminering af cellekulturer
  • Den anbefalede arbejdskoncentration er –1 μ20 g/ml afhængig af cellelinje
  • Leveres som opløsning ved 10 mg/ml i 20 mM HEPES (pH 7,2–7,5)
  • Leveres i 10 hætteglas, som hver indeholder 1 ml.
  • Resistens tildeles ved ekspression af enten et af to Blasticidin S-deaminasegener: BSD eller bsr
Cellekultur, kloning, Drosophila S2 cellekultur, insektcellekultur, pattedyrcellekultur, selektion, Sf9 og Sf21 cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5°C til -20°C til -5 °C (beskyt mod lys)
Forsendelsesbetingelser: Tøris
Holdbarhed: 9 måneder fra fremstillingsdato
Celletype Eukaryote celler, prokaryote celler
Koncentration 10 mg/mL
Kultur Type Pattedyrcellekultur, insektcellekultur
Form Væske
Produkttype Antibiotika
Sterilitet Sterilt filtreret
Med tilsætningsstoffer HEPES
Produktlinje Gibco
Mængde 20 ml