Få mere at vide
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) (50 mg/ml)
Beskrivelse
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet og dermed hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler.
Resistens mod Geneticin Selektionsantibiotikum (G418-sulfat) tildeles af E. coli APH(3)– I og APH(3)– II- resistensgener.
- Anvendes som selektivt antibiotikum i koncentrationsområde på 100 - 200 μg/ml for bakterier eller 200– 500 g/μml for de fleste pattedyrceller
- Leveres som 50 mg/ml opløsning i vand
Cellekultur, kloning, Drosophila S2-cellekultur, High Five™-cellekultur, insektcellekultur, pattedyrscellekultur, selektion, Sf9 & Sf21-cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 til 8 °C Forsendelsesbetingelser: Stuetemperatur Holdbarhed: 24 måneder fra fremstillingsdatoen |
Celletype | Eukaryote celler, prokaryote celler |
Koncentration | 50 mg/mL |
Kultur Type | Pattedyrcellekultur, insektcellekultur |
Form | Væske |
Produkttype | Antibiotika |
Sterilitet | Sterilt filtreret |
Steriliseringsmetode | Sterilfiltreret |
Til brug med (applikation) | Eukaryot selektion/stabil cellelinjegenerering |
Produktlinje | Geneticin™ |
Vis mere |
Produktforslag
Dokumenter
Product Information
Manuals
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Artikelnummer |
---|---|---|---|
2450181 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 10131027,10131035 |
2450185 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 10131027,10131035 |
2389171 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 10131027,10131035 |
2425756 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 10131027,10131035 |
2512044 | Analysecertifikat | 29/01/2025 | 10131027,10131035 |
Sikkerhed og håndtering
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate) (50 mg/mL)
- Fare
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Gentamicin