Få mere at vide
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat) (50 mg/ml)
Beskrivelse
Gibco Geneticin Selektivt antibiotikum (G418 Sulfat) produceres af bakterien Micromonospora rhodorangea og virker ved at binde ribosomet og dermed hæmme proteinsyntesen i både prokaryote og eukaryote celler.
Resistens mod Geneticin Selektionsantibiotikum (G418-sulfat) tildeles af E. coli APH(3)– I og APH(3)– II- resistensgener.
- Anvendes som selektivt antibiotikum i koncentrationsområde på 100 - 200 μg/ml for bakterier eller 200– 500 g/μml for de fleste pattedyrceller
- Leveres som 50 mg/ml opløsning i vand
Cellekultur, kloning, Drosophila S2-cellekultur, High Five™-cellekultur, insektcellekultur, pattedyrscellekultur, selektion, Sf9 & Sf21-cellekultur, transfektion, transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet, som er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Antibiotisk spektrum | Selection agent |
| Form | Liquid |
| Produkttype | Antibiotic |
| Til brug med (applikation) | Eukaryotic Selection/Stable Cell Line Generation |
| Mængde | 20 ml |
| Regulatorisk status | For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. |