Få mere at vide
Gibco™ Amphotericin B
Artikelnummer. p-4918402
Mængde:
20 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
50ml
Artikelnummer. 11510496
Brand: Gibco™ 15290018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Formulering af amphotericin B med natriumdeoxycholat som et emulgeringsmiddel for at opretholde suspensionen
  • Forhindrer vækst af svampe ved at forårsage en stigning i svampeplasmamembranpermeabilitet
  • Gibco™ Fungizone™ Antimykotisk bruges til at forhindre kontaminering af cellekulturer med gær og flercellede svampe
  • Indeholder μ250 g amphotericin B og μ205 g natriumdeoxycholat pr. ml destilleret vand
  • Den anbefalede arbejdskoncentration går fra 0,25 til 2,50 μg/ml
Note: Kun til forskningsbrug.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: -5 °C til -°20 C
Forsendelsesbetingelser: Frosset på
tøris Holdbarhed: 12 måneder fra fremstillingsdato
Koncentration 0,25 til 2,5μ g/ml
Form Væske
Produkttype Antifungal
Sterilitet Sterilt filtreret
Til brug med (applikation) Forebyggelse af cellekulturkontamination
Produktlinje Fungizone
Mængde 20 ml
Forsendelsestilstand Tøris
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Morpholinoacetophenone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 4-Morpholinoacetophenone