Få mere at vide
Gibco™ Fetal Bovine Serum, qualified, New Zealand
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15505319
Mængde:
50 ml
500 ml
10 x 50 ml
Format:
Et skud
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
500ml
50ml
Pakke med 10
Artikelnummer. 15505319
Brand: Gibco™ A3160901
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Vigtige opdateringer: Vi har for nylig introduceret Premium Plus Fetal Bovine Serum (FBS) specifikationsbaserede produkter. Disse forbedrede produkter er alternativer til vores Certificerede US-oprindelse, New Zealand-oprindelse og kvalificerede Australsk oprindelse-SKU'er. Produktstabilitet, ydeevne, fremstilling, opbevaring og transportprocesser er uændrede.
Gibco fetal bovine sera offer excellent value for basic cell culture, specialty research, and specific assays, earning the trust of researchers with consistent quality and award-winning support that helps meet your research needs and budget requirements
  • Sera Category: Premium (Secure)
  • Origin: New Zealand
  • Endotoxin level: ≤5 EU/mL
  • Hemoglobin level: ≤30 mg/dL (levels routinely ≤25 mg/dL)
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Storage conditions: ≤-10°C
Shipping conditions: Frozen
Oversigt Fetal Bovine Serum, qualified, One Shot™ format, New Zealand
Arter Bovine
Alder Fetal
Oprindelsesland New Zealand
Form Liquid
Format Et skud
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Standard (Sterile-filtered)
Sterilitet Sterile
Endotoksin koncentration ≤5 EU/mL
Hæmoglobinkoncentration ≤30 mg/dL
Renhed eller kvalitetsklasse Qualified
Produktlinje One Shot
Forsendelsestilstand Frozen
Vis mere Vis mindre
For research use or further manufacturing use only. Serum and blood proteins are not for direct administration into humans or animals.