Få mere at vide
Gibco™ Embryonal stamcelle FBS, kvalificeret, amerikansk oprindelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15946942
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
Format:
Flaske
One Shot
Pakningsstørrelse:
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Format unitSize
15946942 50 ml One Shot -
11590516 100 ml Flaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15946942 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 16141002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Føtalt bovint serum, ES-cellekvalificeret, er specielt testet for evnen til at opretholde udifferentieret cellulær morfologi af embryonale stamceller.
Føtalt bovint serum, ES-cellekvalificeret, er specielt testet for evnen til at opretholde udifferentieret cellulær morfologi af embryonale stamceller. Det er det Gibco FBS-kvalitet og ydeevne, du stoler på, tilbydes i en engangs-FBS-aliquot, som giver større bekvemmelighed, sparer tid og er nem at bruge.
  • Sera Kategori: Specialitet
Ordreinfo
Forsendelsesbetingelser: Tøris
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsforhold: ≤ -10 °
C Forsendelsesbetingelser: Frosset
Arter Kvæg/bovint
Alder Føtal
Oprindelsesland USA
Form Væske
Format One Shot
Produkttype Fetal Bovine Serum
Mængde 50 ml
Serum behandling Standard (sterilfiltreret)
Sterilitet Steril
Testet for Bovint respiratorisk syncytialvirus FA, Cytopatiske midler, Hæmadsorberende midler, Reovirus FA, Rabies FA, Hæmoglobin (ng/dL), Blue Tongue Virus, Bovint adenovirus FA, Bovint Parvovirus FA, Osmolalitet, Sp2 Ydeevne Assay, Elektroforetisk mønster/Endpot, Mymaplasma, Totalprotein, L. Sterilitetstest (bakterier og svampe)
Donorbesætning Nej
Endotoksin koncentration <50 EU/ml
Hæmoglobinkoncentration ≤25 mg/dl
Renhed eller kvalitetsklasse ES-cellekvalificeret
Produktlinje One Shot
Forsendelsestilstand Frosset
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.