Få mere at vide
Gibco™ EBSS, ingen calcium, ingen magnesium, ingen phenolrød
Beskrivelse
Earle's Balanced Salt Solution (EBSS) bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Gibco™ EBSS er formuleret uden calcium og magnesium til at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering.
Denne EBSS er fremstillet som følger:
Med: Glucose, natriumbicarbonat
Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Earles balancerede salt |
| Koncentration | 1 X |
| Til brug med (applikation) | Forskellige cellekulturapplikationer; Såsom vask af celler før dissociation; Transport af celler eller vævsprøver; Fortynding af celler til tælling; og forberedelse af reagenser |
| pH | 7.0 - 8.1 |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | Earles balancerede salt |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Vis mere |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.