Få mere at vide
Gibco™ Dynabeads™ Human Treg Expander
Artikelnummer. 10456993
Mængde:
2 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10456993
Brand: Gibco™ 11129D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
Dynabeads Human Treg Expander leveres som en suspension indeholdende 2 x 107 Dynabeads/ml i fosfatbufret saltvand (PBS), pH 7,4, w/0,1 % humant serumalbumin (HSA)
Dynabeads Human Treg Expander perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-humane CD3 og anti-humane CD28 antistoffer og beregnet til ex vivo aktivering og ekspansion/proliferation af humane regulatoriske T-celler (Tregs).
Dynabeads Human Treg Expander perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-humane CD3 og anti-humane CD28 antistoffer og beregnet til ex vivo aktivering og ekspansion/proliferation af humane regulatoriske T-celler (Tregs).
Fordele ved Dynabeads Human Treg Expander perler inkluderer:
Nem —aktivering og udvidelse af Tregs uden brug af antigener eller antigen-præsenterende celler
Effektiv —reproducerbar metode og høj ekspansionshastighed
Retain Tregs —restimulering med perler efter 2 uger øger ekspansionen og undgår overvækst af ikke-Tregs
Funktionelle —udvidede Tregs bevarer deres fænotype og undertrykkende
funktion Enkel og hurtig procedure
Dynabeads Human Treg Expander perler tilbyder en enkel metode til aktivering og udvidelse af Tregs. Præ-isolerede Tregs aktiveres ved at tilføje perlerne og human rekombinant IL-2 (rIL-2) til cellekulturen. Optimal ekspansion udføres, når der anvendes passende T-cellemedium, som f.eks CTS OpTmizer T-celleudvidelse SFM (kat. nr. A1048501).
Aktivering af menneskelige Tregs
Korttidsaktivering : aktivering af Tregs med Dynabeads Human Treg Expander perler fra et par timer til et par dage. Denne procedure udvider ikke cellerne, og der kan udføres proteomisk ekspression/detektion og nukleinsyreassays. Celle-til-perle-komplekserne kan ikke bruges i flowcytometri i denne fase.
Langsigtet aktivering/udvidelse : aktivering af Tregs med Dynabeads Human Treg Expander perler i tre dage til et par uger for at opnå ekspansion af Tregs. Når man oplever reduceret ekspansion eller cellekrympning, kan Tregs genstimuleres med Dynabeads Human Treg Expander perler. Perlerne kan fjernes med en DynaMag magnet og bruges i celle:celle interaktionsundersøgelser, flowcytometri, proteomics og nukleinsyrebaserede assays.
Forisoler de menneskelige Tregs Pure Tregs er vigtige
for at opnå en god Treg-population, og dette kan opnås ved cellesortering eller præisolering af Tregs med vores Dynabeads Regulatorisk CD4 + CD25 + T-cellesæt (kat. nr. 11363D).
Alternative aktiveringsprodukter, fra mus til klinik
• Til ex vivo- aktivering og ekspansion af humane T-celler til cellebaseret terapi, brug den aseptisk fremstillede CTS Dynabeads CD3/CD28 (Kat. nr. 40203D)
• Til aktivering af humane polyklonale T-celler, brug Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• Til aktivering af humane antigen-specifikke T-celler, brug Dynabeads Human T Activator CD3/CD28/CD137 (Kat. nr. 11162D)
• Til aktivering af muse-T-celler, brug Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11452D)
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og produktionsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed af batches, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du er i gang med at tilpasse Dynabeads Human Treg Expander perler i et kommercielt produkt eller service, eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller læs mere på vores Dynabeads OEM side.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane regulatoriske T-celler
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Klonalitet Monoklonal
Koncentration 2 x 107 perler/ml
Indhold og opbevaring DynaBeads Human Treg Expander leveres i PBS, pH 7,4, med 0,1% HSA. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Oversigt Monoklonale antistoffer bindes kovalent til DynaBeads magnetiske perler
Farve Brun
Til brug med (applikation) Aktivering og udvidelse af T-celler
Materiale Magnetisk polystyren
Produkttype Treg Expander
Til brug med (udstyr) DynaMag™ Magnet
Værtsarter Mus
Isoleringsteknologi Magnetiske perler
Produktlinje DynaBeads
Mængde 2 mL
Reaktivitet ADN
Prøvetype Præ-isolerede humane Treg-celler fra fuldblod eller PBMC
Forsendelsestilstand Omgivende temperatur
Overfladefunktionalitet Epoxy
Målarter Humane regulatoriske T-celler
Ensartethed Monostørrelse 4,5μ m (CV< 5 %)
Volumen (metrisk) 2 mL
Diameter (metrisk) 4,5μ m
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug