Få mere at vide
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Artikelnummer. 10142878
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,4 ml
2 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) unitSize
10142878 0,4 ml Hver
10573269 2 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142878 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 11162D
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Indeholder
0.4mL DynabeadsHuman T-Activator CD3/CD28/CD137 is supplied as a suspension containing 1 x 105 Dynabeads/mL in phosphate buffered saline (PBS), pH 7.4, w/ 0.1% human serum albumin (HSA)
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-humane CD3-, CD28- og CD137-antistoffer og beregnet til ex vivo ekspansion/proliferation af humane antigen (Ag)-specifikke T-celler.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 beads are 4.5-μm superparamagnetic beads covalently coupled with an optimized combination of anti-human CD3, CD28, and CD137 antibodies and intended for ex vivo expansion/proliferation of human antigen (Ag)-specific T cells. CD3 and CD28 provide primary and co-stimulatory signals that are required for the activation and expansion of T cells. Anti-CD137 acts as an antagonist that promotes both survival and proliferation of T lymphocytes. This is especially important for memory T cells where they may lack CD28 expression.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler er 4,5-μ m superparamagnetiske perler kovalent koblet med en optimeret kombination af anti-humane CD3-, CD28- og CD137-antistoffer og beregnet til ex vivo ekspansion/proliferation af humane antigen (Ag)-specifikke T-celler. CD3 og CD28 giver primære og co-stimulerende signaler, som er nødvendige for aktivering og udvidelse af T-celler. Anti-CD137 fungerer som en antagonist, der fremmer både overlevelse og spredning af T-lymfocytter. Dette er især vigtigt for hukommelses-T-celler, hvor de muligvis mangler CD28-ekspression.
Fordele ved Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler inkluderer:
Let —ingen grund til at forberede antigen-præsenterende celler eller antigen
Effektiv —forbedret ekspansion og øget overlevelse af Ag-specifikke T-celler
Funktionelle —udvidede T-celler opretholder
Ag-specifikke responser Enkel og hurtig procedure
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler tilbyder en enkel metode til udvidelse af CD3+, CD4+ eller CD8+ antigenspecifikke T-celler fra T-cellekloner, cellelinjer eller frisk isolerede Ag-specifikke T-celler fra PBMC eller fuldblod. Ag-specifikke T-celler aktiveres ved at tilføje perlerne og human rekombinant IL-2 (rIL-2) og rIL7 (kun for CD8+ Ag-specifikke T-celler) til cellekulturen. Optimal ekspansion udføres, når der anvendes passende T-cellemedium, som f.eks CTS OpTmizer T Cell Expansion SFM (Kat. Nr. A1048501) eller Advanced RPMI 1640 Medium (Kat. Nr. 12633012) med tilføjede kosttilskud i henhold til manualen.
Når man oplever reduceret ekspansion eller cellekrympning, kan T-cellerne genstimuleres med Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler. Perlerne kan fjernes med en DynaMag magnet og bruges i applikationer som celle:celle interaktionsundersøgelser, flowcytometri (efter –3-4 dages dyrkning for at opnå perlefrigivelse), proteomics eller nukleinsyrebaserede assays.
Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137
applikationer Brugen af Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137-perler er også blevet brugt til at udvide kronisk lymfatisk leukæmi in vitro ved at aktivere T-celler, som igen fremmer udvidelsen af leukæmi-B-celler (Baptista et al ., 2021). Hertil kommer Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler er blevet brugt til at forstå T-celleundertrykkelse i blodneoplasmer (Deng, et al ., 2018).
Forisolering af humane antigenspecifikke T-celler For
at opnå den mest optimale Ag-specifikke ekspansion fra en heterogen T-cellepopulation kan de Ag-specifikke T-celler sorteres eller isoleres og frigives direkte fra humant fuldblod eller fra perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) med Dynabeads FlowComp Flexi Kit (kat. nr. 11061D) i kombination med et agonistisk anti-CD137-antistof.
Alternative aktiveringsprodukter
• Til aktivering af naive polyklonale humane T-celler, brug Dynabeads Human T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11131D)
• Til aktivering af naive polyklonale muse-T-celler, brug Dynabeads Mouse T Activator CD3/CD28 (kat. nr. 11456D)
• Til aktivering af humane regulatoriske T-celler (Tregs), brug Dynabeads CD3/CD28 Treg Expander (Kat. nr. 11129D)
• Til ex vivo- aktivering og ekspansion af humane T-celler til cellebaseret terapi, brug den aseptisk fremstillede CTS Dynabeads CD3/CD28 (Kat. nr. 40203D)
Kommerciel forsyning
Vores produktionssteder er ISO 13485 –certificeret. Perlernes egenskaber og produktionsbetingelser er med til at sikre ensartethed og reproducerbarhed af batches, hvilket gør dem til et ideelt valg til kommerciel levering. Hvis du bruger Dynabeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 perler i et kommercielt produkt eller service eller har brug for en større bulkvolumen af dette produkt, kontakt os venligst på oemdynal@lifetech.com eller læs mere på vores Dynabeads OEM side.
Referencer
Deng M, et al., LILRB4-signalering i leukæmiceller medierer T-celleundertrykkelse og tumorinfiltration. Natur. 2018 oktober;562(7728):605-609.
Baptista MJ, Baskar S, Gaglione EM , Keyvanfar K, Ahn IE, Wiestner A, Sun C. Vælg antitumorcytotoksiske CD8+ T-klonotyper udvides hos patienter med kronisk lymfatisk leukæmi behandlet med Ibrutinib. Clin Cancer Res. 2021 15. august;27(16):4624-4633.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Humane antigen-specifikke T-celler
Certificeringer/compliance ISO9001 og ISO13485
Koncentration 5,4 x 10 5 perler/ml
Indhold og opbevaring DynaBeads Human T-Activator CD3/CD28/CD137 leveres i PBS, pH 7,4, med 0,1% HSA. Opbevares ved 2 °C til 8 °C.
Oversigt Monoklonale antistoffer bindes kovalent til DynaBeads magnetiske perler
Til brug med (applikation) Aktivering og udvidelse af T-celler
Materiale Magnetisk polystyren
Produkttype Antistofbelagt perle
Til brug med (udstyr) DynaMag™ Magnet
Værtsarter Mus
Isoleringsteknologi Magnetiske perler
Produktlinje Dynabeads
Mængde 0.4 mL
Reaktivitet ADN
Prøvetype Præ-isolerede humane antigen-specifikke T-celler fra cellelinjer eller kloner
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Overfladefunktionalitet Epoxy
Målarter Humane T-celler
Ensartethed Monostørrelse 4,5μ m (CV< 5 %)
Volumen (metrisk) 0,4 ml
Diameter (metrisk) 4,5μ m
Regulatorisk status Kun til forskningsbrug