Få mere at vide
Gibco™ DPBS, pulver, ingen calcium, ingen magnesium
Artikelnummer. p-4924956
Mængde:
10 l
50 l
10 x 1 l
Pakningsstørrelse:
10 L
50 L
Pakke med 10
Artikelnummer. 10443832
Brand: Gibco™ 21600010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
  • Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
pH 7,2 til 7,7
Fysisk form Pulver
Produktlinje Gibco
Mængde 10 x 1 l
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 265 - 310 mOsm/kg
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.