Få mere at vide
Gibco™ DPBS, pulver, ingen calcium, ingen magnesium
Beskrivelse
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer uden calcium og magnesium er nødvendige for at skylle chelatorer fra kulturen før celledissociering. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
- Uden: Calcium, Magnesium, Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Pulverformer af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Overholdelse
Fremstillet på en cGMP-kompatibel facilitet i Grand Island, New York. Faciliteten er registreret hos FDA som producent af medicinsk udstyr og er certificeret til ISO 13485 standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| pH | 7,2 til 7,7 |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 10 l |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
| Osmolalitet | 265 - 310 mOsm/kg |
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.