Få mere at vide
Gibco™ DPBS, pulver, calcium, magnesium
Beskrivelse
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol
Rødt Pulver former af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Fysisk form | Pulver |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 1 x 10 L |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Inkluderer | Ingen natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |
Til in vitro diagnostisk brug. Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.