Få mere at vide
Gibco™ DPBS, pulver, calcium, magnesium
Artikelnummer. 11510566
Mængde:
1 x 10 l
Pakningsstørrelse:
10 L
Artikelnummer. 11510566
Brand: Gibco™ 21300058
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol
Rødt Pulver former af Gibco™ cellekulturmedium kræver natriumbicarbonattilskud, pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fysisk form Pulver
Produktlinje Gibco
Mængde 1 x 10 l
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Til in vitro diagnostisk brug. Ikke til terapeutisk brug for mennesker eller dyr. Anden anvendelse end den tilsigtede brug kan være en overtrædelse af lokal lovgivning.