Få mere at vide
Gibco™ DPBS, calcium, magnesium, glucose, pyruvat
Beskrivelse
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
Uden: Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DPBS |
| Koncentration | 1 X |
| Til brug med (applikation) | Pattedyrcellekultur |
| Fysisk form | Væske |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 500 ml |
| Løsningstype | Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning |
| Sterilitet | Sterilfiltreret |
| Inkluderer | Natriumpyruvat |
| Fremstillingskvalitet | cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden |