Få mere at vide
Gibco™ DPBS, calcium, magnesium, glucose, pyruvat
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10563673
Skift visning
Mængde:
500 ml
1000 ml
Pakningsstørrelse:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10563673 1000 ml 1 L
11560486 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10563673 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14287072
Edge
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
Uden: Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Produktanvendelse
Kun til forskningsbrug: Ikke beregnet til diagnostisk eller terapeutisk brug hos dyr eller mennesker.
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 1 X
Til brug med (applikation) Pattedyrcellekultur
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 1000 ml
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden