Få mere at vide
Gibco™ DPBS (10X), calcium, magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12529069
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
12529069 500 ml
1 options
Artikelnummer. 12529069 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 14080055
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser.
Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning (DPBS) er en balanceret saltopløsning, der bruges til en række forskellige cellekulturapplikationer, såsom vask af celler før dissociation, transport af celler eller væv, fortynding af celler til tælling og klargøring af reagenser. Formuleringer med calcium og magnesium anvendes generelt som transportmedier eller til reagensfremstilling. Vi tilbyder en række af Gibco™ DPBS-formuleringer til en række cellekulturapplikationer. Find den rigtige formulering ved hjælp af medievælgerværktøjet.
Denne DPBS er ændret som følger:
Med: Calcium, Magnesium
Uden: Phenol Rød
Den komplette formulering er tilgængelig.
Koncentrerede former for Gibco™ DPBS kræver pH-justering og filtrering på forberedelsestidspunktet (se protokol for detaljer).
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DPBS
Koncentration 10 X
Til brug med (applikation) Forskellige cellekulturapplikationer; Såsom vask af celler før dissociation; Transport af celler eller væv; Fortynding af celler til tælling; og forberedelse af reagenser
pH 4.4 - 4.7
Fysisk form Væske
Produktlinje Gibco
Mængde 500 ml
Løsningstype Dulbeccos phosphatbufret fysiologisk saltopløsning
Sterilitet Sterilfiltreret
Inkluderer Ingen natriumpyruvat
Fremstillingskvalitet cGMP-kompatibel i henhold til ISO 13485-standarden
Osmolalitet 2900 - 3150 mOsm/kg
Vis mere Vis mindre
Til forskningsbrug eller videreproduktion. Ikke til diagnostisk brug eller direkte brug på mennesker eller dyr.