Få mere at vide
Gibco™ CF1 museembryonale fibroblaster, bestrålet
Artikelnummer. p-7078560
Mængde:
2 x 106 celler
4 x 106 celler
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 15815771
Brand: Gibco™ A34180
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bestrålet Gibco CF1 museembryonale fibroblaster (MEF'er) er fødeceller, der er ideelle til at understøtte sunde udifferentierede humane og muse embryonale stamceller (ESC'er) og inducerede pluripotente stamceller (iPSC'er) i kultur. Fremstillet af MTI-GlobalSt
  • Hjælp med at spare kostbar tid med præ-inaktiverede, klar til brug MEF'er
  • Dyrk ESC'er og iPSC'er med selvtillid ved hjælp af omhyggeligt testede feeder-celler
  • Stol på et meget brugt produkt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Kryokonserverede museembryonale fibroblaster Opbevares
i flydende nitrogen.
Alder Embryonal
Celletype Fødeceller (embryonale musefibroblaster)
Form Kryokonserveret
Arter Mus
Donorkilde Samlet
Mængde 2 x 106 celler
Forsendelsestilstand Sendt på tøris