Få mere at vide
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Artikelnummer. p-4924966
Mængde:
1 l
10 l
100 l
Pakningsstørrelse:
1 L
100 L
Hver
Artikelnummer. 10710204
Brand: Gibco™ 12372025
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Frit for animalsk oprindelse, kemisk defineret, proteinfrit medium
Gibco CD Hybridoma Medium er specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion.
  • Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
  • Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
  • Praktisk, nem at bruge Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
  • Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Gibco CD Hybridoma Medium giver høj celletæthed og IgG-produktion
  • Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
  • Gibco CD Hybridoma Medium kræver tilsætning af 8 mM L-glutamin el GlutaMAX™ supplement før brug
  • GlutaMAX-tilskud minimerer ophobning af giftig ammoniak og forbedrer cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format
Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
  • Gibco CD Hybridoma Medium er fri for animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret, hvilket muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse
  • Gibco kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning
Praktisk, nem at bruge Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
  • De AGT format er et letanvendeligt tørpulverformat. Granulatet opløses øjeblikkeligt og pH-justerer for hurtig medieforberedelse
  • Fuldstændige rekonstitutionsinstruktioner er tilgængelige i produktmanualen
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Celletype Myelomceller, Hybridomer
Klassifikation Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri
Form pulver (AGT )
Produkttype Hybridoma medium
Serum niveau Serumfri
Sterilitet Ikke steril
Med tilsætningsstoffer Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat
Uden tilsætningsstoffer Ingen glutamin, Ingen fenolrød
Produktlinje AGT , Gibco
Mængde 1 l
Forsendelsestilstand Våd is
Endotoksin niveau ≤10 EU/mL,≤ 10 EU/ml
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser : 2-°8 C, mørkt og tørt
Forsendelsesbetingelser : Gelpakker
Holdbarhed : 24 måneder fra fremstillingsdatoen