Få mere at vide
Gibco™ CD Hybridoma AGT™ Medium
Beskrivelse
Gibco CD Hybridoma Medium er specielt udviklet til evnen til at understøtte væksten af hybridomer til antistofproduktion.
- Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Formuleret uden L-glutamin for stabilitet
- Formulering uden animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret
- Praktisk, nem at bruge Advanced Granulation Technology (AGT™ ) format
Evne til at understøtte suspension og stationære hybridomer og myelomer
- Velegnet til dyrkning af rekombinante myelomlinjer såvel som traditionelle hybridomer, Gibco CD Hybridoma Medium giver høj celletæthed og IgG-produktion
- Kolesterolafhængige kulturer såsom NS0 kræver tilsætning af 250X kolesterollipidkoncentrat
- Gibco CD Hybridoma Medium kræver tilsætning af 8 mM L-glutamin el GlutaMAX™ supplement før brug
- GlutaMAX-tilskud minimerer ophobning af giftig ammoniak og forbedrer cellernes levedygtighed og vækst i et brugervenligt format
- Gibco CD Hybridoma Medium er fri for animalsk oprindelse, proteinfri og kemisk defineret, hvilket muliggør lettere oprensning af dit protein af interesse
- Gibco kemisk definerede medier indeholder ingen proteiner, hydrolysater eller komponenter med ukendt sammensætning
- De AGT format er et letanvendeligt tørpulverformat. Granulatet opløses øjeblikkeligt og pH-justerer for hurtig medieforberedelse
- Fuldstændige rekonstitutionsinstruktioner er tilgængelige i produktmanualen
Antistof- og cellekulturproduktion, bioproduktion, cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Celletype | Myelomceller, Hybridomer |
| Klassifikation | Fri for animalsk oprindelse, Kemisk defineret, Proteinfri |
| Form | pulver (AGT ) |
| Produkttype | Hybridoma medium |
| Serum niveau | Serumfri |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Med tilsætningsstoffer | Natriumpyruvat, Natriumbikarbonat |
| Uden tilsætningsstoffer | Ingen glutamin, Ingen fenolrød |
| Produktlinje | AGT, Gibco |
| Mængde | 1 l |
| Vis mere |