Få mere at vide
Gibco™ Carbenicillin dinatriumsalt
Beskrivelse
Carbenicillin Dinatriumsalt er et semisyntetisk penicillin-antibiotikum, som interfererer med cellevægssyntesen af gram-negative bakterier, mens det udviser lav toksicitet for plantevæv.
- Anvendes som selektivt antibiotikum til resistente Agrobacterium og E. coli, generelt i en koncentration på 100 - 500 μg/mL
- Leveres som pulver og skal laves til stamopløsning ved 100– 500mg/ml i vand
Kloning, Transformation
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Våd is
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid, råhvid |
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsbetingelser: 2 til °8 C Forsendelsesbetingelser: Is Holdbarhed: 36 måneder fra fremstillingsdatoen |
| Koncentration | 50 til 100μ g/ml |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Antibiotika |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | Gibco |
| Mængde | 5 g |
| Forsendelsestilstand | Våd is |