Få mere at vide
Gibco™ Flaske vægt
Artikelnummer. 10025683
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Artikelnummer. Mængde
10025683 1 stk.
1 options
Artikelnummer. 10025683 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. A1098801
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Holder flaskerne oprejst i vandbade for at reducere risikoen for kontaminering
  • Passer til 500ml og 1L Gibco flaske
  • Blå
Cellekultur, pattedyrcellekultur
Ordreinfo
Forsendelsestilstand: Stuetemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Indhold og opbevaring Opbevaringsbetingelser: 15 – 30 °C
Forsendelsesbetingelser: Omgivende forhold
Til brug med (udstyr) 500 ml og 1 l Gibco Flaske
Produktlinje Gibco
Mængde 1 stk.
Form Firkant