Få mere at vide
Gibco™ Flaske, 500 ml
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10355638
Skift visning
Mængde:
120 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Artikelnummer. Mængde unitSize
10355638 120 flasker Pakke med 120
1 options
Artikelnummer. 10355638 Leverandør Gibco™ Leverandørnr. 10340001
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne Gibco flasken er designet til at give bedre ergonomiske funktioner, brugervenlighed og reduceret risiko for kontaminering.
Denne Gibco flasken er designet til at give bedre ergonomiske funktioner, brugervenlighed og reduceret risiko for kontaminering. Det kompakte design af Gibco medieflaske giver mulighed for lettere håndtering og opbevaring samt reduceret emballering. Denne flaske er steril, tom og klar til brug i cellekulturapplikationer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 500mL
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Oversigt Gibco™ Bottle, 500mL, 120 Bottles, HDPE, Wide Mouth, Sterile, Fewer Resources Used, Less Waste Green Features, Room Temperature Shipping Condition, Bottles Irradiated to 10^-6 Sterility, Used in Mammalian Cell Culture
Til brug med (applikation) Mammalian cell culture
Inkluderer 120 x 500mL Bottles
Materiale PET
nr. pr. sag 120 Case
nr. pr. pakke 120 Pack(s)
Mængde 120 flasker
Sterilitet Steril
Produktlinje Gibco
Indhold og opbevaring Sterile 120 x 500 ml flasker bestrålet til 10-6 sterilitet.
Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mund Brede
Produkttype Medieflaske