Få mere at vide
Invitrogen™ Gibco™ Flaske, 1000 ml
Mængde:
60 flasker
Pakningsstørrelse:
Pakke med 60
Beskrivelse
Steril, tom GIBCO 1000 ml flasker til brug i cellekulturforskning
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Materiale | PET |
| Mængde | 60 flasker |
| Sterilitet | Steril |
| Produktlinje | Gibco |
| Indhold og opbevaring | Sterile 60 x 1000 ml flasker bestrålet til 10^-6 sterilitet. Opbevares på RT |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Mund | Brede |
| Produkttype | Medieflaske |